Stampa…
Acido citrico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10395.0B A10395.0I A10395.30
A10395.0BEA 57.1 EUR
A10395.0B A10395.0I A10395.30
Acido citrico ≥99%
Acido citrico
Purity: 99+% CAS No.: 77-92-9 Molecular Formula: C6H8O7 Formula Weight: 192.13 Odour: Odourless pH: 1,6 Melting Point: 153-154° Beilstein Reference: 782061 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00011669
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…154 °C
Densità: 1,665
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011669
CAS Number: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 14,2326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM