Acido citrico, anidro ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
Purity: 99.5+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Physical Form: Crystalline
Density: 1.665
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669
Vitamin C
Formula:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Peso molecolare: 192.13 g/mol Punto di ebollizione: 310 Punto di fusione: 153…154 °C Densità: 1.665 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS Number: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 14,2326 |