Stampa…
Ammonio acetato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 451 EUR
73594-100G-F 73594-25G-F
Ammonio acetato, Supelco®
Ammonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013066
CAS Number: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM