Stampa…
Ammonio acetato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
21198.298EA 84.3 EUR
21198.298 21198.367 21198.260
Ammonio acetato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Peso molecolare: 77,08 g/mol
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013066
CAS Number: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=05f3614ba767fe85a0bce762c06c869fbc3c4cf8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm