Ammonio acetato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01115.1000
1.01115.5000
1.01115.1000EA
114
EUR
1.01115.1000
1.01115.5000
Ammonio acetato, Supelco®
Ammonio acetato
Formula:
H₃CCOONH₄ Punto di fusione: 114 °C Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS Number: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Solubility | 1480 g/l (4 °C) |
Melting Point | 114 °C |
Molar Mass | 77.08 g/mol |
Bulk Density | 410 kg/m3 |
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Storage | Store at +15°C to +25°C. |
Hill Formula | C2H7NO2 |
Chemical Formula | CH3COONH4 |