Ammonio acetato, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
H₃CCOONH₄ Punto di fusione: 114 °C Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS Number: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Abs.@280 nm (1 M, Water) | 0.01% |
Abs.@354 nm (1 M, Water) | 0.01% |
Chloride | <0.0005% |
Heavy Metals (as Pb) | 0.005% |
Insolubles | <0.0005% |
Iron | <0.001% |
Nitrate | <0.001% |
pH (5%, Water) @25 °C | 6.7 - 7.3 |
Purity | 97.0% |
Residue after Ignition | 0.01% |
Sulphate | <0.001% |