Ammonio acetato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 631-61-8
Molecular Formula: C2H7NO2
Formula Weight: 77.08
Flash Point: 136°(277°F)
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 4186741
Merck Reference: 14,495
MDL No.: MFCD00013066
Formula:
H₃CCOONH₄ Punto di ebollizione: Dec. Punto di fusione: ∼114 °C (dec.) Densità: 1,17 Flash Pt: 136 °C (277 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS Number: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 14,495 |
|
Form | Crystals or powder or crystalline powder |
Identification (FTIR) | Conforms |
Ammonia as ammonium acetate | ≥96.0% to ≤104.0% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤5.0% |
Appearance (Color) | White |