Stampa…
Ammonio acetato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
169880010 169880025 169880100
ACRO169880010EA 67.5 EUR
ACRO169880010 ACRO169880025 ACRO169880100
Ammonio acetato 98%, puro
Ammonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Peso molecolare: 77.08 g/mol
Punto di fusione: 114 °C
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013066
CAS Number: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)