Stampa…
Bario acetato ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
32305-50KG 32305-1KG
32305-50KGEA 1842.72 EUR
32305-50KG 32305-1KG
Bario acetato ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Bario acetato
Formula: (H₃CCOO)₂Ba
Peso molecolare: 255.42 g/mol
Punto di ebollizione: Dec. (in riscaldamento)
Punto di fusione: 450
Densità: 2.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012447
CAS Number: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
Merck Index: 13,00968
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 7 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Oxidizing substances (as NO₃) Max. 0.005 %
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) Max. 0.025 %