Stampa…
Sodio propionato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43793.0100 8.43793.0500
8.43793.0100EA 83.1 EUR
8.43793.0100 8.43793.0500
Sodio propionato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodio propionato
Formula: C₃H₅NaO₂
Peso molecolare: 96,06 g/mol
Punto di fusione: 288,76 °C
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002759
CAS Number: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Visualizza i codici
Solubility 995 g/l (20 °C)
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 96.06 g/mol
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)