Sodio propionato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
Purity: 99%
CAS No.: 137-40-6
Molecular Formula: C3H5NaO2
Formula Weight: 96.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 285-291°
Merck Reference: 14,8669
MDL No.: MFCD00002759
Formula:
C₃H₅NaO₂ Peso molecolare: 96.06 g/mol Punto di fusione: 285…291 °C Flash Pt: 157 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002759 CAS Number: 137-40-6 EINECS: 205-290-4 Merck Index: 12,08816 |