Stampa…
Sodio propionato 99.0-100.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
149010010 149010250 149010050
ACRO149010010EA 55.4 EUR
ACRO149010010 ACRO149010250 ACRO149010050
Sodio propionato 99.0-100.5%
Sodio propionato
Formula: C₃H₅NaO₂
Punto di fusione: 285…286 °C
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002759
CAS Number: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (On dried substance)
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm