Stampa…
Potassio acetato BP, Ph. Eur., E261, extra puro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Acetic acid potassium salt
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
1.04820.1000EA 181 EUR
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
Potassio acetato BP, Ph. Eur., E261, extra puro, SAFC®
Potassio acetato
Formula: CH₃COOK
Peso molecolare: 98.14 g/mol
Punto di fusione: 304
Densità: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012458
CAS Number: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM