Stampa…
Potassio acetato, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
529543-1 529543-250
529543-1EA 268 EUR
529543-1 529543-250
Potassio acetato, Millipore®
Potassio acetato
Formula: CH₃COOK
Punto di fusione: 304 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012458
CAS Number: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM