Potassio acetato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: CH3CO2K
Formula Weight: 98.15
Melting Point: 292°
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Formula:
CH₃COOK Punto di fusione: 292 °C Densità: 1,57 Flash Pt: >250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS Number: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 14,7605 |