Stampa…
Potassio acetato ≥99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
13449.22 13449.36 13449.A3 13449.F7
13449.22EA 33.2 EUR
13449.22 13449.36 13449.A3 13449.F7
Potassio acetato ≥99% ACS
Potassio acetato
Purity: 99% min CAS No.: 127-08-2 Molecular Formula: C2H3KO2 Formula Weight: 98.15 Physical Form: Crystalline Density: 1.57 Appearance: White Melting Point: 292° Solubility: Soluble in water and alcohol Beilstein Reference: 3595449 Merck Reference: 14,7605 MDL No.: MFCD00012458
Formula: CH₃COOK
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 1,57
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012458
CAS Number: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 14,7605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM