Stampa…
Potassio acetato, anidro 99+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid potassium salt
220150010 220151000 220150050 220150250
ACRO220150010EA 57.4 EUR
ACRO220150010 ACRO220151000 ACRO220150050 ACRO220150250
Potassio acetato, anidro 99+%, puro
Potassio acetato
Formula: CH₃COOK
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012458
CAS Number: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=7f67cb35ad9462e97e44a9bbcc84d445e9761097&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %