Stampa…
Potassio acetato, anidro 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid potassium salt
149600010 149600025 149605000
ACRO149600010EA 52.4 EUR
ACRO149600010 ACRO149600025 ACRO149605000
Potassio acetato, anidro 97%, puro
Potassio acetato
Formula: CH₃COOK
Peso molecolare: 98.14 g/mol
Punto di fusione: 292 °C
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012458
CAS Number: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water)