Undecanoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Hendecanoic acid, Undecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ Peso molecolare: 186.29 g/mol Punto di ebollizione: 228 Punto di fusione: 30 Densità: 0.89 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002730 CAS Number: 112-37-8 EINECS: 203-964-2 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 26 - 29 °C |
Molar Mass | 186.29 g/mol |
Boiling Point | 284 °C (1013 hPa) |
Flash Point |
|
Explosion Limit | 0.6 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |