Stampa…
Undecanoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Hendecanoic acid, Undecylic acid
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
A11244.18EA 30.3 EUR
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
Undecanoic acid ≥98%
Undecanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 112-37-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H Formula Weight: 186.30 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 1759287 MDL No.: MFCD00002730
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Peso molecolare: 186.29 g/mol
Punto di ebollizione: 283…285 °C
Punto di fusione: 26…29 °C
Densità: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002730
CAS Number: 112-37-8
EINECS: 203-964-2