Stampa…
Undecanoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hendecanoic acid, Undecylic acid
173970250 173971000 173970050
ACRO173970250EA 39.2 EUR
ACRO173970250 ACRO173971000 ACRO173970050
Undecanoic acid 99%
Undecanoic acid
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Peso molecolare: 186,29 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28,5 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002730
CAS Number: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %