Stampa…
Tridecanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
139520100 139520250 139520500
ACRO139520100EA 75.2 EUR
ACRO139520100 ACRO139520250 ACRO139520500
Tridecanoic acid 97%
Tridecanoic acid
Formula: C₁₃H₂₆O₂
Peso molecolare: 214,35 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 40…45 °C
Densità: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002741
CAS Number: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %