Stampa…
Acido miristico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
8.00399.0100EA 42.5 EUR
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
Acido miristico zS, Sigma-Aldrich®
Acido mistirico
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Peso molecolare: 228.38 g/mol
Punto di ebollizione: 319
Punto di fusione: 51…54 °C
Densità: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002744
CAS Number: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Visualizza i codici
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH