Stampa…
Acido miristico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12067.0E A12067.30 A12067.36
A12067.0EEA 94.6 EUR
A12067.0E A12067.30 A12067.36
Acido miristico ≥98%
Acido mistirico
Purity: 98% CAS No.: 544-63-8 Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H Formula Weight: 228.38 Flash Point: 175°(347°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 326° Beilstein Reference: 508624 Merck Reference: 14,6333 MDL No.: MFCD00002744
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Punto di ebollizione: 326 °C
Punto di fusione: 53…56 °C
Densità: 0,862
Flash Pt: 175 °C (347 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002744
CAS Number: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 14,6333