Stampa…
Acido miristico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156960010 156961000 156962500
ACRO156960010EA 50.7 EUR
ACRO156960010 ACRO156961000 ACRO156962500
Acido miristico 99%
Acido mistirico
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Punto di ebollizione: 326 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 50…57 °C
Densità: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002744
CAS Number: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Visualizza i codici
Appearance White Powder or flakes or chunks or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %