Stampa…
Lignoceric acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetracosanoic acid
215640010 215640050 215642500
ACRO215640010EA 156 EUR
ACRO215640010 ACRO215640050 ACRO215642500
Lignoceric acid 99%
Lignoceric acid
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Peso molecolare: 368.64 g/mol
Punto di ebollizione: 272 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 84…86 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002810
CAS Number: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %