Acido propionico, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₃H₆O₂ Punto di ebollizione: 141 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –21 °C Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS Number: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |