Acido propionico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 79-09-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3875
Odour: Unpleasant
Melting Point: -21°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 506071
Merck Reference: 14,7825
UN No.: 3463
MDL No.: MFCD00002756
Formula:
C₃H₆O₂ Punto di ebollizione: 140…141 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 0,992 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS Number: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 14,7825 |