Acido propionico 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Propanoic acid
220130010
220130025
ACRO220130010EA
80.8
EUR
ACRO220130010
ACRO220130025
Acido propionico 99+%, extra puro
Acido propionico
Formula:
C₃H₆O₂ Punto di ebollizione: 141 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –22 °C Densità: 0,99 g/cm³ Flash Pt: 51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS Number: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |