Stampa…
Acido propionico 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
149300010 149300025 149300100
ACRO149300010EA 37.7 EUR
ACRO149300010 ACRO149300025 ACRO149300100
Acido propionico 99%, puro
Acido propionico
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 141 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002756
CAS Number: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA