Acido valerico, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
75054-1ML
75054-5ML
75054-1MLEA
49.6
EUR
75054-1ML
75054-5ML
Acido valerico, Supelco®
Acido valerico
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –32 °C Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004413 CAS Number: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,10042 |