Stampa…
Acido valerico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Pentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000 8.00821.9025
8.00821.0100EA 23.3 EUR
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000 8.00821.9025
Acido valerico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido valerico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102.13 g/mol
Punto di ebollizione: 186
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 89
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004413
CAS Number: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 12,10042
Visualizza i codici
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C