Stampa…
Acido valerico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16238.0F A16238.AE A16238.AP
A16238.0FEA 98.5 EUR
A16238.0F A16238.AE A16238.AP
Acido valerico ≥99%
Acido valerico
Purity: 99% CAS No.: 109-52-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Unpleasant Melting Point: -34° Boiling Point: 184-186° Beilstein Reference: 969454 Merck Reference: 14,9904 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004413
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 184…186 °C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,938
Flash Pt: 88 °C (190 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004413
CAS Number: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9904