Stampa…
Acido valerico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentanoic acid
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 56.8 EUR
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Acido valerico 99%
Acido valerico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 20…18 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004413
CAS Number: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10042
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %