Pentadecanoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1002-84-2
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 257°/100mm
Beilstein Reference: 1773831
MDL No.: MFCD00002745
Formula:
C₁₅H₃₀O₂ Punto di ebollizione: 257 °C (100 mmHg) Punto di fusione: 51…54 °C Densità: 0,8496 g/cm³ (70 °C) Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002745 CAS Number: 1002-84-2 EINECS: 213-693-1 |