Acido caprilico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
129390010
129390025
129390251
ACRO129390010EA
55.2
EUR
ACRO129390010
ACRO129390025
ACRO129390251
Acido caprilico 99%
Acido caprilico
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 238 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 16…16,5 °C Densità: 0,91 g/cm³ Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004429 CAS Number: 124-07-2 EINECS: 204-677-5 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 13,01771 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |