Stampa…
Acido stearico, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
20666.290EA 52.2 EUR
20666.290 20666.460
Acido stearico, in polvere, TECHNICAL
Acido stearico
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Punto di ebollizione: 361 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 196 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002752
CAS Number: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Stearic and palmitic acid Min. 90 %