Stampa…
Acido stearico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00673.0500 8.00673.1000 8.00673.9025 8.00673.9050
8.00673.0500EA 39.2 EUR
8.00673.0500 8.00673.1000 8.00673.9025 8.00673.9050
Acido stearico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido stearico
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Punto di ebollizione: 361 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002752
CAS Number: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Molar Mass 284.49 g/mol
Storage Store at +15°C to +25°C
Grade REAG
Synonyms Octadecanoic Acid
Chemical Formula CH3(CH2)16CO2H