Acido stearico, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
C₁₈H₃₆O₂ Punto di ebollizione: 361 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 67 °C Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002752 CAS Number: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |