Acido stearico ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
Formula:
C₁₈H₃₆O₂ Punto di ebollizione: 232 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 67…70 °C Densità: 0,941 Flash Pt: 196 °C (384 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002752 CAS Number: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 14,8804 |