Stampa…
Acido nonanoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07167.0100 8.07167.1000
8.07167.0100EA 40.1 EUR
8.07167.0100 8.07167.1000
Acido nonanoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido nonanoico
Formula: C₉H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 253 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004433
CAS Number: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07198
Visualizza i codici
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 252 - 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 133 °C
Refractive Index 1.4330 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 9 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 ( 1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Viscosity kinematic 9.0 mm2/s (20 °C)