Stampa…
Acido nonanoico 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 65.2 EUR
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Acido nonanoico 97%
Acido nonanoico
Formula: C₉H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 254 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 12,5 °C
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004433
CAS Number: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %