Stampa…
Nonadecanoic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
207190050 207190010
ACRO207190050EA 126 EUR
ACRO207190050 ACRO207190010
Nonadecanoic acid 98+%
Nonadecanoic acid
Formula: C₁₉H₃₈O₂
Punto di ebollizione: 297 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002754
CAS Number: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Visualizza i codici
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %