Stampa…
Acido formico 99 - 100% 99-100%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
20318.297EA 91.6 EUR
20318.297 20318.322 20318.446 20318.320 20318.310 20318.180 20318.550
Acido formico 99 - 100% 99-100%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Acido formico
Formula: HCO₂H
Peso molecolare: 46.03 g/mol
Punto di ebollizione: 100…101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 8,2…8,4 °C
Densità: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003297
CAS Number: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Dilution test Passes test ACS
Colouration Max. 10 APHA
Solidification point 7 - 8 °C
Indice di rifrazione (20°C) 1.370 - 1.372
Density (20/20) 1.210 - 1.230
Acetic acid Max. 0.2 %
Evaporation residue Max. 30 ppm
Metalli pesanti (da ICP-MS) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 20 ppm
Water Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test