Acido formico ≥96% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96+%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formula:
HCO₂H Punto di ebollizione: 100…101 °C Punto di fusione: 7…9 °C Densità: 1,220 Flash Pt: 50 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS Number: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II Merck Index: 14,4241 |