Acido formico 97% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
423755000
423750025
ACRO423755000EA
33.4
EUR
ACRO423755000
ACRO423750025
Acido formico 97% ACS
Acido formico
Formula:
HCO₂H Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 8 °C Densità: 1,22 g/cm³ Flash Pt: 50 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS Number: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Dilution test | passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfite (SO3) | passes test |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.4 % |