Stampa…
Acido formico 94,5, high_purity
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
0961-100MLEA 85.6 EUR
0961-100ML 0961-500ML
Acido formico 94,5, high_purity
Acido formico
Formula: HCO₂H
Peso molecolare: 46.03 g/mol
Punto di ebollizione: 100…101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 8.2…8.4 °C
Densità: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003297
CAS Number: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity ≥94.5%