Acido caproico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₂O₂ Peso molecolare: 116.16 g/mol Punto di ebollizione: 202 Punto di fusione: –4.8 °C Densità: 0.9276 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 102 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004421 CAS Number: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8 III Merck Index: 13,01765 |
Solubility | 9.7 g/l (20 °C) |
Melting Point | -3 °C |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
Boiling Point | 206 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 110 °C |
Refractive Index | 1.4162 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 380 °C |