Acido caproico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-62-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.929
Refractive Index: 1.4165
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -4°
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 773837
Merck Reference: 14,1759
UN No.: 2829
MDL No.: MFCD00004421
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 202…203 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 0,929 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004421 CAS Number: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8,III Merck Index: 14,1759 |