Stampa…
Acido palmitico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
8.00508.0100EA 37.8 EUR
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
Acido palmitico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido palmitico
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 61…63 °C
Densità: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002747
CAS Number: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 61 - 63 °C
Molar Mass 256.42 g/mol
Bulk Density 415 kg/m3
Boiling Point 271.5 °C (133 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 0.852 g/cm3 (20 °C)